Läs mer
Epredia™ Glyo-Fixx™
Produktkod. 10249908 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixativ
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 125
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10249908 5 gal. Fixativ Varje
10602689 1 gal. Fixativ 3.8 L
12500067 125 x 60 ml Fixativ Paket med 125
12520067 125 x 120 ml Fixativ Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10249908 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6764260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 SEK
    1929.10 SEK / Paket med 1
    Save 160.90 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Få överlägsna resultat till neutralbuffrat formalin med Glyo-Fixx™ , ett icke-cancerframkallande, icke-sensibiliserande och miljövänligt substitut.
  • Producerar distinkt och skarp cellulär morfologi
  • Fixar de flesta antigener utan att försämra immunreaktiviteten
  • Tillåter att speciella fläckfärger, inklusive silverprocedurer, blir skarpa utan bakgrundsfärgning
  • Presenterar fina detaljer i provets struktur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 5 gal.