Läs mer
Epredia™ Glyo-Fixx™
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixativ
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 125
Varje
Beschreibung
- Producerar distinkt och skarp cellulär morfologi
- Fixar de flesta antigener utan att försämra immunreaktiviteten
- Tillåter att speciella fläckfärger, inklusive silverprocedurer, blir skarpa utan bakgrundsfärgning
- Presenterar fina detaljer i provets struktur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fixativ |
| Kvantitet | 1 gal. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H350-Kan orsaka cancer.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethyl alcohol, glyoxal, isopropyl alcohol, methyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur