Läs mer
Epredia™ Glyo-Fixx™
Produktkod. 12500067 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
125 x 60mL
5 gal.
125 x 120mL
Produkttyp:
Fixativ
Fixative
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 125
Varje
Produktkod. 12500067
Brand: Epredia™ 9990924
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få överlägsna resultat till neutralbuffrat formalin med Glyo-Fixx™ , ett icke-cancerframkallande, icke-sensibiliserande och miljövänligt substitut.
  • Produces distinct and crisp cellular morphology
  • Fixes most antigens without impairing immunoreactivity
  • Allows special stain dyes, including silver procedures, to be sharp without background staining
  • Presents fine detail in specimen structure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fixative
Kvantitet 125 x 60mL