Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Artikelnummer. 12520067 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixativ
Packungsgröße:
3.8 L
Paket med 125
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Produkttyp unitSize
12520067 125 x 120 ml Fixativ Paket med 125
10249908 5 gal. Fixativ Varje
10602689 1 gal. Fixativ 3.8 L
12500067 125 x 60 ml Fixativ Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12520067 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 9990928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    2216.93 SEK / Paket med 125
    Save 68.07 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Få överlägsna resultat till neutralbuffrat formalin med Glyo-Fixx™ , ett icke-cancerframkallande, icke-sensibiliserande och miljövänligt substitut.
  • Producerar distinkt och skarp cellulär morfologi
  • Fixar de flesta antigener utan att försämra immunreaktiviteten
  • Tillåter att speciella fläckfärger, inklusive silverprocedurer, blir skarpa utan bakgrundsfärgning
  • Presenterar fina detaljer i provets struktur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 125 x 120 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.