Läs mer
Epredia™ Glyo-Fixx™
Produktkod. p-4532387 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixativ
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 125
Varje
Produktkod. 10249908
Brand: Epredia™ 6764260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få överlägsna resultat till neutralbuffrat formalin med Glyo-Fixx™ , ett icke-cancerframkallande, icke-sensibiliserande och miljövänligt substitut.
  • Producerar distinkt och skarp cellulär morfologi
  • Fixar de flesta antigener utan att försämra immunreaktiviteten
  • Tillåter att speciella fläckfärger, inklusive silverprocedurer, blir skarpa utan bakgrundsfärgning
  • Presenterar fina detaljer i provets struktur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 5 gal.