Läs mer
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Produktkod. 12627926 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Lösningstyp:
Försurad
Icke-surt
Kvantitet:
4 l
2 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12627926 Icke-surt 2 x 1 l Varje
12637926 Icke-surt 4 l Varje
12647926 Försurad 2 x 1 l Paket med 2
10694409 Försurad 4 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12627926 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6765001
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Dra fördel av surgjorda eller icke-surgjorda formuleringar med Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin. Denna produkt använder inte ett kvicksilverbaserat oxidationsmedel, vilket tar bort en möjlig källa till miljöförorening.
  • Försurade: Intensivt färgade, blåsvarta kärnor
  • Icke-surgjorda: Intensivt färgade, blåsvarta kärnor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 2 x 1 l
Lösningstyp Icke-surt
Produkttyp Hematoxylin