Läs mer
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Produktkod. 12637926 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 l
2 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12637926
Brand: Epredia™ 6765002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dra fördel av surgjorda eller icke-surgjorda formuleringar med Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin. Denna produkt använder inte ett kvicksilverbaserat oxidationsmedel, vilket tar bort en möjlig källa till miljöförorening.
  • Försurade: Intensivt färgade, blåsvarta kärnor
  • Icke-surgjorda: Intensivt färgade, blåsvarta kärnor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hematoxylin
Kvantitet 4 l
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol