Läs mer
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Produktkod. 12647926 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Lösningstyp:
Försurad
Icke-surt
Kvantitet:
4 l
2 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12647926 Försurad 2 x 1 l Paket med 2
12627926 Icke-surt 2 x 1 l Varje
12637926 Icke-surt 4 l Varje
10694409 Försurad 4 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12647926 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6765003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 SEK
    553.27 SEK / Paket med 2
    Save 83.73 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Dra fördel av surgjorda eller icke-surgjorda formuleringar med Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin. Denna produkt använder inte ett kvicksilverbaserat oxidationsmedel, vilket tar bort en möjlig källa till miljöförorening.
  • Försurade: Intensivt färgade, blåsvarta kärnor
  • Icke-surgjorda: Intensivt färgade, blåsvarta kärnor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 l
Lösningstyp Försurad
Produkttyp Hematoxylin