Läs mer
Epredia™ Tillbehör till Hyperclean TruAir™ Arbetsstation
Produktkod. 12613106 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Formaldehydneutraliseringsfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12613106 Formaldehydneutraliseringsfilter Varje
1 options
Produktkod. 12613106 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 9990612
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med Epredia™ Hyperclean Arbetsstationer för patologi.
Tillbehör:
  • Kolfilter
  • Finpartikelfilter
  • Formaldehydneutraliserande (kaliumpermanganat) filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Formaldehydneutraliseringsfilter
Beskrivning Storlek: 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm
För användning med (utrustning) Epredia Hyperclean Arbetsstationer för patologi
Produktlinje Hyperclean
Kvantitet 1 st.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • shandon (chemisorbent) filter
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P235-Förvaras svalt.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: aluminium oxide, potassium permanganate