Läs mer
Epredia™ Tillbehör till Hyperclean TruAir™ Arbetsstation
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Arbetsstationstillbehör
Formaldehydneutraliseringsfilter
Kvantitet:
1 Ea.
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör:
- Kolfilter
- Finpartikelfilter
- Formaldehydneutraliserande (kaliumpermanganat) filter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Arbetsstationstillbehör |
| Beskrivning | Storlek: 29 cm x 15 cm x 3,3 cm |
| För användning med (utrustning) | Epredia Hyperclean Arbetsstationer för patologi, modell 1, 20, 22, 36, 60 |
| Produktlinje | Hyperclean |
| Kvantitet | Varje |