Läs mer
Epredia™ Litet kolfilter
Produktkod. 12623106 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Storlek: 11,25 x 5,75 x 1,31 tum. (29 x 15 x 3,3 cm); Vardera
Produktkod.
12623106 Storlek: 11,25 x 5,75 x 1,31 tum. (29 x 15 x 3,3 cm); Vardera
1 options
Produktkod. 12623106 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 9990610
I lager
För användning med Epredia™ Hyperclean Arbetsstationer för patologi.
Tillbehör:
  • Kolfilter
  • Finpartikelfilter
  • Formaldehydneutraliserande (kaliumpermanganat) filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kolfilter
Beskrivning Storlek: 29 cm x 15 cm x 3,3 cm
För användning med (utrustning) Epredia Hyperclean Arbetsstationer för patologi, modell 1, 20, 22, 36, 60
Produktlinje Hyperclean
Kvantitet Varje