Läs mer
Epredia™ Shandon™ Omedelbar Eosin
Handla allt Epredia Produkter
Lösningstyp:
Eosin
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
- pH-justerad för maximalt fläckupptag
- Ekonomiskt pulver lagras på obestämd tid
- Kompatibel med alla alun Hematoxylin fläckar
Specifications
Specifications
| Kompatibilitet | Alun hematoxylin fläckar |
| Produkttyp | Eosin |
| Lösningstyp | Eosin |
| För användning med (applikation) | Sjukvård |
| Form | Vätska |
Safety and Handling
Signal Word
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: monosodium phosphate, sodium phosphate dibasic, eosin-y dye,sucrose