Läs mer
Epredia™ Shandon™ Omedelbar Eosin
Handla allt Epredia Produkter
Lösningstyp:
Eosin
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
- pH-justerad för maximalt fläckupptag
- Ekonomiskt pulver lagras på obestämd tid
- Kompatibel med alla alun Hematoxylin fläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Alun hematoxylin fläckar |
| Produkttyp | Eosin |
| Lösningstyp | Eosin |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).