Läs mer
Epredia™ Shandon™ Omedelbar Eosin
Produktkod. p-4532352 Handla allt Epredia Produkter
Lösningstyp:
Eosin
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12697926
Brand: Epredia™ 6765040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få lysande och konsekvent färgning med Epredia™ Shandon™ Omedelbar Eosin.
  • Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
  • pH-justerad för maximalt fläckupptag
  • Ekonomiskt pulver lagras på obestämd tid
  • Kompatibel med alla alun Hematoxylin fläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Alun hematoxylin fläckar
Produkttyp Eosin
Lösningstyp Eosin
Form Vätska
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).