Läs mer
Epredia™ Shandon™ Instant hematoxylin
Produktkod. 12687926 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
Gör 1L x 6; 6/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12687926
Brand: Epredia™ 6765015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättning Epredia™ Shandon™ Instant Hematoxylin för Harris eller Gill när ingen mucoidfärgning krävs.
  • Fläckar från blåsvart till ljusblå beroende på förberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Instant hematoxylin
Objektbeskrivning Gör 1L x 6; 6/pack
Kvantitet Gör 1L x 6; 6/pack
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Shandon Instant Hematoxylin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.