Läs mer
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Fläckar
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 ml
3 x 500 ml
4 l
Typ:
Eosin
Fixativ
Kwik-Diff Fläckar
Kwik-Diff-fläckar
Metylenblått
Inkluderar:
125 ml styck: Fixativ, eosin, metylenblått
4 L Kwik-Diff Reagens 1, fixativ
4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagens 3, metylenblått
500 ml styck: Fixativ, Eosin, Metylenblått
Förpackningsstorlek:
120ml
4 L
500ml
Varje
Beskrivning
- Finns i kitform eller som individuella komponenter
- Snabb trestegs differentialfärgning för benmärg, utstryk, FNA och mikroorganismer som H. pylori
Inkluderar:
Reagens 3: Metylenblått
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 4 l |
| Typ | Metylenblått |
| Inkluderar | 4 L Kwik-Diff Reagens 3, metylenblått |