Läs mer
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Fläckar
Produktkod. 10633649 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 mL
3 x 500 mL
4 L
Typ:
Eosin
Fixativ
Kwik-Diff Fläckar
Kwik-Diff Stains
Metylenblått
Inkluderar:
125 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
4 L Kwik-Diff Reagens 1, fixativ
4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagens 3, metylenblått
500 ml styck: Fixativ, Eosin, Metylenblått
Förpackningsstorlek:
120ml
4 L
500ml
Varje
Produktkod. 10633649
Brand: Epredia™ 9990705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Njut av ett snabbare alternativ till traditionella Wrights och Giemsa-färgningsprocedurer med Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Fläckar.
  • Finns i kitform eller som individuella komponenter
  • Snabb trestegs differentialfärgning för benmärg, utstryk, FNA och mikroorganismer som H. pylori
Inkluderar:
Reagens 1: Fixativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4 L
Typ Fixativ
Inkluderar 4 L Kwik-Diff Reagens 1, fixativ
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methyl alcohol