Beskrivning
- Finns i kitform eller som individuella komponenter
- Snabb trestegs differentialfärgning för benmärg, utstryk, FNA och mikroorganismer som H. pylori
Inkluderar:
Reagens 2: Eosin
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 4 l |
| Typ | Eosin |
| Inkluderar | 4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin |