Läs mer
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Fläckar
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 ml
3 x 500 ml
4 l
Typ:
Eosin
Fixativ
Kwik-Diff Fläckar
Kwik-Diff-fläckar
Metylenblått
Inkluderar:
125 ml styck: Fixativ, eosin, metylenblått
4 L Kwik-Diff Reagens 1, fixativ
4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagens 3, metylenblått
500 ml styck: Fixativ, Eosin, Metylenblått
Förpackningsstorlek:
120ml
4 L
500ml
Varje
Beskrivning
- Available in kit form or as individual components
- Fast three-step differential stain for bone marrows, smears, FNAs, and microorganisms such as H. pylori
Includes:
Reagent 1: Fixative; Reagent 2: Eosin; Reagent 3: Methylene Blue
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 125 ml |
| Typ | Kwik-Diff-fläckar |
| Inkluderar | 125 ml styck: Fixativ, eosin, metylenblått |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.