Läs mer
Epredia™ M-1 inbäddningsmatris
Produktkod. 10056778 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kapacitet:
180 ml
Förpackningsstorlek:
180ml
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10056778 180 ml 180ml
1 options
Produktkod. 10056778 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 1310
 Begränsad artikel
I lager
Få optimal provberedning med Epredia™ M-1 inbäddningsmatris.
  • Lösningen är klar och vattenlöslig
  • Optimal snitttemperatur på -12° till -13 °C (-10,4° till -8,6 °F)
  • Särskilt effektiv på prover med hög vattenhalt som ögon och CNS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 180 ml
Produkttyp Inbädda media
För användning med (applikation) Prover med högt vatteninnehåll som ögon och CNS
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SHANDON M-1 EMBEDDING MATRIX 180ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol