Läs mer
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes, aqua
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Grön
Lila
Orange
Pink
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
Beskrivning
- Holes have a diameter of only 0.26mm
- Large compartment measures 25 x 30mm
- Biopsy sponges are not necessary
- Cassette writing face is at a 45° angle
- Cases of 10 tubes of 75 cassettes each
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Small Round Pore |
| Skrivande Ansiktsvinkel | 45° |
| Färg | Grön |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |
| Material | Acetal Polymer |
| Produkttyp | Biopsy Cassette |