Läs mer
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides
Produktkod. 12550057 Handla allt Epredia Produkter
Beskrivning:
6mm Wells
9mm Wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12550057
Brand: Epredia™ 9991090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Wash and reuse Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides, featuring a coating that allows for several cleanings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Material Glass
Typ Multispot Slide
Färg Plain
Beskrivning 6mm Wells
Diameter (metrisk) 6 mm Wells
Höjd (metrisk) 6 mm