Läs mer
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides
Handla allt Epredia Produkter
Beskrivning:
6mm Wells
9mm Wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Material | Glass |
| Typ | Multispot Slide |
| Färg | Plain |
| Beskrivning | 9mm Wells |
| Diameter (metrisk) | 9 mm Wells |
| Höjd (metrisk) | 9 mm |