Läs mer
Epredia™ Shandon™ Neopren kork dissektionsbrädor, små
Produktkod. 13459386 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13459386 Liten Varje
15323575 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13459386 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 36119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1668.75 SEK / Paket med 1
    Save 336.25 SEK
    16% Av
I lager
Epredia™ Shandon Neoprenkork dissektionsbrädor har en hållbar skäryta över en marin plywoodbas.
  • Permanent cementerad 0,25 tum. (6 mm) lager av neoprenkork
  • Består av blandat gummi och kork som tillåter grundlig sköljning och motstår absorption
  • Skärbeständig finish
  • Gummi stötfångare fästs i varje hörn för att höja skärytan till 1,5 tum. (3,8 cm)
  • Stor bräda mäter 16Lx 23Wx 0,75 tum H (40,6x 58,4x 1,9 cm)
  • Liten skiva mäter 12Lx 16Wx 0,75 tum H (50,5x 40,6x 1,9 cm)
Beställningsinformation:
Passar Woll Drain Dissecting Tray 360
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dissektionsbrädor
Material Blandat gummi och kork
Storlek Liten
Mått (L x B x H) 12 x 16 x 0,75 tum. (30,5 x 40,6 x 1,9 cm)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40.6 cm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm