Läs mer
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagens
Produktkod. 12513627 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Vävnadsbearbetningsreagens (Nu-Clear II)
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12513627 Vävnadsbearbetningsreagens (Nu-Clear II) 4 L
1 options
Produktkod. 12513627 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6769009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 SEK
    551.28 SEK / 4 L
    Save 80.72 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Uppnå förbättrad cellklarhet genom att ta bort överskott av hematoxylin från objektglaset med Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ , en speciellt formulerad sur alkohollösning.
Nyckelfunktioner
  • Tar bort rester av hematoxylin som fläckar glaset.
  • Designad för att användas på hela linjen av Epredia Shandon automatiska färgare samt manuella metoder.
Nu-Clear jag
  • Snabbverkande lösning
  • Rekommenderas att användas som ett 10-sekunderssteg i de flesta protokoll
  • Särskilt fördelaktigt för användning med Harris hematoxylin
  • Kan användas på Epredia Varistain™ 24-4 eller Shandon Varistain Gemini glidfärgare
Nu-Clear II
  • Mindre koncentrerad
  • Rekommenderas som ett 20-sekunderssteg
  • Kan användas på Epredia Shandon Linistat och andra linjära färger
  • Rekommenderas för användning med Gill-hematoxyliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vävnadsbearbetningsreagens (Nu-Clear II)