Läs mer
Epredia™ Shandon™ OG-6 fläck
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 l
Förpackningsstorlek:
4 L
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | OG-6 Papanicolaou-fläck |
| Kvantitet | 4 l |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methyl alcohol, ethylene glycol, orange-g certified, phosphotungstic acid