Läs mer
Beskrivelse
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin.
- Quality blend of paraffin, polymers and plastics (to varying degrees, based upon type)
Tekniske data
Tekniske data
| Smältpunkt | 50° to 54°C |
| Produkttyp | Vax |
| Kvantitet | 8 x 1kg |
| För användning med (applikation) | Thin sectioning |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?