Läs mer
Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin
Produktkod. 15189903 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Vax
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15189903 Vax Varje
1 options
Produktkod. 15189903 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 502004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin.
  • Quality blend of paraffin, polymers and plastics (to varying degrees, based upon type)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 56°C
Produkttyp Vax
Kvantitet 8 x 1kg
För användning med (applikation) Enhanced infiltration and sectioning