Läs mer
Epredia™ Peel-A-Way™ Inbäddningsformar för engångsbruk
Produktkod. 12677736 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
22 x 22 x 20 mm
22 x 30 x 20 mm
22 x 40 x 20 mm
22x22 till 12x12 mm, 20 mm djup
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Stympad, avsmalnande
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
Paket med 288
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Form Förpackningsstorlek
12677736 22 x 30 x 20 mm Rektangulär Paket med 288
12687736 22 x 40 x 20 mm Rektangulär Paket med 264
12731548 22 x 22 x 20 mm Fyrkantig Paket med 288
12647736 22x22 till 12x12 mm, 20 mm djup Stympad, avsmalnande Paket med 288
11919671 22x22 till 12x12 mm, 20 mm djup Stympad, avsmalnande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12677736 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 1830
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Främja snabb paraffinhärdning med Epredia Peel-A-Way Inbäddningsformar för engångsbruk.
  • Tillverkad av styv transparent plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Inbäddningsform
Material Plast
Mått (L x B x H) 22 x 30 x 20 mm
Disponibel Engångsbruk
Form Rektangulär