Läs mer
Epredia™ Shandon™ Vanlig bensax, skruvtapp, 1 fjäder, standard, 9 tum. (22,9 cm)
Handla allt Epredia ProdukterBeskrivning
Konsekvent kvalitet
- Rätt härdad, härdad och passiverad
- Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
- Mönster, dimensioner och finish hölls till höga standarder
- Garanterat fri från defekter i material och utförande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vanlig bensax |
| Kvalitet | Standard |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |