Läs mer
Epredia™ Shandon™ Pläterat skalpellbladshandtag, rymmer nr 20-25 blad
Produktkod. 15282888 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Storlek:
# 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15282888 # 4 Varje
1 options
Produktkod. 15282888 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5324
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Håll fast bladen säkert med Epredia™ Shandon™ Pläterat skalpellbladshandtag, täckt av nickelpläterat stål #4.
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Kvalitetsmönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de finaste instrumenten som finns tillgängliga
  • Felfri i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bladmaterial Nickelpläterat stål
Storlek # 4
För användning med (utrustning) Blad # 20 till # 25 för djupkirurgi