Läs mer
Epredia™ Shandon™ Polysine Slides, White
Handla allt Epredia Produkter
Beskrivning:
Blue; 144/Pack
White; 144/Pack
White; 1440/Case
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 1440
Beskrivning
- Polysine places an advanced permanent adhesive on the microscope slide
- Built-in chemicals electrostatically and chemically attract tissues and cells
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polysine |
| Typ | Microscope Slide |
| Färg | White |
| Beskrivning | White; 1440/Case |