Läs mer
Epredia™ Shandon™ Skalpellblad nr 20, sterilt, 1,75 tum. (4,5 cm)
Produktkod. 15668765 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Storlek:
# 20
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Storlek unitSize
15668765 # 20 Paket med 100
1 options
Produktkod. 15668765 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 53220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klipp exakt med Epredia™ Shandon™ Skalpellblad nr 20, som är 1,75 tum. (4,5 cm) lång.
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Kvalitetsmönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de finaste instrumenten som finns tillgängliga
  • Felfri i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek # 20
Längd (engelska) 1,75 tum
Längd (metrisk) 4.5 cm
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10/Pk.