Beskrivning
- Blå, öppen cellsvamp håller provet i kassett
Dimension:
- Rektangulär, 1 x 1,2 tum (25 x 31 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vävnadssvamp |
| Färg | Blått |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 31 mm |