Läs mer
Epredia™ Inbäddningsformar i rostfritt stål
Produktkod. 12687906 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
12687906 10 x 10 x 5 mm Paket med 10
11306820 24 x 24 x 5 mm Paket med 10
12697906 24 x 30 x 9 mm Paket med 10
12607916 24 x 37 x 9 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12687906 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6401015
Optimera vävnadsinbäddning med det överlägsna termiska utbytet av våra högkvalitativa, hållbara inbäddningsbasformar i rostfritt stål.
  • Storlekar passar de flesta kassetter
  • Överlägsen termisk utbyte
  • Rundade hörn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm