Läs mer
Epredia™ Inbäddningsformar i rostfritt stål
Produktkod. 12697906 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12697906 24 x 30 x 9 mm Paket med 10
11306820 24 x 24 x 5 mm Paket med 10
12607916 24 x 37 x 9 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12697906 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6401017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.65 SEK
    1190.74 SEK / Paket med 10
    Save 374.91 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Optimera vävnadsinbäddning med det överlägsna termiska utbytet av våra högkvalitativa, hållbara inbäddningsbasformar i rostfritt stål.
  • Storlekar passar de flesta kassetter
  • Överlägsen termisk utbyte
  • Rundade hörn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 24 x 30 x 9 mm