Läs mer
Epredia™ Shandon™ Stainless-Steel Deep Instrument Trays, 18.1x 12.4 x 2.4 in. (L x W x D) (46 x 31.4 x 6cm)
Produktkod. p-4520609 Handla allt Epredia Produkter
Längd (engelska):
18,1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 13457509
Brand: Epredia™ 6127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Epredia™ Shandon Stainless-Steel Deep Instrument Trays are available in three sizes.
  • Constructed of surgical grade stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Instrument Trays
Material Stainless Steel
Mått (L x B x H) 18.1 x 12.4 x 2.4 in. (46 x 31.4 x 6 cm)
Längd (engelska) 18,1 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 12.4 in.
Bredd (metrisk) 31.4 cm
Höjd (engelska) 2.4 in.
Höjd (metrisk) 6 cm