Läs mer
Epredia™ Shandon™ Skalpellbladshandtag i rostfritt stål, rymmer nr. 20-25 blad
Produktkod. 12697746 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Storlek:
# 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12697746 # 4 Varje
1 options
Produktkod. 12697746 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5334
I lager
Håll fast bladen säkert med Epredia™ Shandon™ Skalpellbladshandtag i rostfritt stål, tillverkat av #4 rostfritt stål.
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Kvalitetsmönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de finaste instrumenten som finns tillgängliga
  • Felfri i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Storlek # 4
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.6 cm
För användning med (utrustning) Rymmer blad #20 till #25