Läs mer
Epredia™ Shandon™ Rak skarp/skarp dissektionssax, standard, 4,5 tum. (11,4 cm)
Produktkod. 15654444 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (metrisk):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Kvalitet:
Premium
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kvalitet Förpackningsstorlek
15654444 11,4 cm Standard Varje
15222888 11,4 cm Premium Varje
15242888 14 cm Premium Varje
15252888 16,5 cm Premium Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15654444 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 28301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 SEK
    215.77 SEK / Paket med 1
    Save 40.23 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Epredia™ ShandonStraight Sharp/Sharp dissektionssax finns i premium- och standardkvaliteter.
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Mönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de bästa tillgängliga instrumenten
  • Garanterat fri från defekter i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dissekera sax
Bladstil Rak
Kvalitet Standard
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 11,4 cm
Tipsstil Sharp/Sharp