Läs mer
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads och Formaldehyde Neutralizer Pads
Produktkod. 12552736 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Formaldehyd Neutralizer Pad
Formaldehydneutralisatorpad
Kvantitet:
100/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12552736 Formaldehyd Neutralizer Pad 400/Cs. Paket med 400
12532736 Formaldehyd Neutralizer Pad 50/Cs. Paket med 50
12542736 Formaldehydneutralisatorpad 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12552736 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5641
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Absorbera och lås in vätskor med Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads och Formaldehyde Neutralizer Pads.
  • Fiber motstår sönderrivning, även när den är mättad
  • Formaldehyd-neutraliserande kuddar minskar exponeringen genom att kemiskt bindas med formaldehyd, vilket resulterar i inkapsling av ångor —som är idealiska för grossningsområden och obduktionsarbete
  • Kliniska dynor fungerar som kirurgiska skärbrädesdynor, dissektionsdynor, obduktionsbordsdynor och liners för kroppsbrickor och kadaverpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Formaldehyd Neutralizer Pad
Filtertyp Formaldehyd
Längd (engelska) 10 tum
Kvantitet 400/Cs.
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203.2 mm