Läs mer
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads och Formaldehyde Neutralizer Pads
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Formaldehyd Neutralizer Pad
Formaldehydneutraliseringsdyna
Längd (engelska):
10 tum
20 tum
Bredd (engelska):
8 tum
16 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
Beskrivning
- Fiber motstår sönderrivning, även när den är mättad
- Formaldehyd-neutraliserande kuddar minskar exponeringen genom att kemiskt bindas med formaldehyd, vilket resulterar i inkapsling av ångor —som är idealiska för grossningsområden och obduktionsarbete
- Kliniska dynor fungerar som kirurgiska skärbrädesdynor, dissektionsdynor, obduktionsbordsdynor och liners för kroppsbrickor och kadaverpåsar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Formaldehyd Neutralizer Pad |
| Filtertyp | Formaldehyd |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Kvantitet | 400/Cs. |
| Bredd (engelska) | 8 tum |
| Bredd (metrisk) | 203.2 mm |