Description
- Bearbeta tunna bitar av tätt ben på 3 till 12 timmar
- Tillåter användning av rutinmässiga slutpunktstester, såsom kalciumoxalat
- Skyddar celler från syror med tillsatta ingredienser
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Avkalkningslösning |
| Kvantitet | 4-pack |