Läs mer
Epredia™ Shandon™ TBD-2™ Avkalkningsmedel
Produktkod. p-4532365 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4-pack
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. 12607926
Brand: Epredia™ 6764004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta prover upp till 48 timmar efter slutpunkten oskadade med Epredia™ Shandon™ TBD-2™ Avkalkningsmedel, en myrsyraavkalkningsmedel.
  • Skyddar celler från syror med tillsatta ingredienser
  • Tillåter användning av rutinmässiga slutpunktstester, såsom kalciumoxalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Avkalkningslösning
Kvantitet 4-pack
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Shandon TBD-2 Decalcifier
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.