Läs mer
Epredia™ Shandon™ Vävnadsmärkningsfärgämnen, Vävnadsmärkningsfärgsats
Produktkod. 10413229 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
59 ml
5 x 59 ml
Färg:
Blått
Flera
Gult
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
10413229 59 ml Blått Varje
10799839 5 x 59 ml Flera Varje
10830020 59 ml Svart Varje
10530159 59 ml Gult Varje
10692479 59 ml Rött Varje
10415339 59 ml Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10413229 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 3120124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    278.17 SEK / Paket med 1
    Save 114.83 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Markera permanent marginalerna på utskurna kirurgiska prover för exakt orientering med Epredia™ Shandon™ Vävnadsmarkerande färgämnen.
  • Speciellt bindande pigment täcker vävnaden jämnt utan att penetrera vävnadsytan
  • Stör inte diagnostisk tolkning
  • Snabbtorkande och lätt att använda; minskar tidsfaktorn vid akut fryst snittning
Beställningsinformation:
Finns individuellt eller som ett kit (inkluderar en flaska vardera av svart, blå, gul, röd och grön; 50 applikatorpinnar; lagringsbas).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Produkttyp Vävnadsmärkningsfärg
Kvantitet 59 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Shandon Blue Tissue Marking Dye
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.