Läs mer
Epredia™ Shandon™ Vävnadsmärkningsfärgämnen, Vävnadsmärkningsfärgsats
Produktkod. 10830020 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
59 ml
5 x 59 ml
Färg:
Blått
Flera
Gult
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10830020
Brand: Epredia™ 3120125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Markera permanent marginalerna på utskurna kirurgiska prover för exakt orientering med Epredia™ Shandon™ Vävnadsmarkerande färgämnen.
  • Special binding pigment evenly coats the tissue without penetrating tissue surface
  • Does not interfere with diagnostic interpretation
  • Quick-drying and easy-to-use; decreases time-factor in urgent frozen-sectioning
Ordering Information:
Available individually or as a kit (includes one bottle each of black, blue, yellow, red, and green; 50 applicator sticks; storage base).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Tissue Marking Dye
Kvantitet 59 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • shandon black tissue marking dye
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde