Läs mer
Epredia™ Shandon™ Vävnadsmärkningsfärgämnen, Vävnadsmärkningsfärgsats
Produktkod. p-4532403 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
59 ml
5 x 59 ml
Färg:
Blått
Flera
Gult
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
10799839 5 x 59 ml Flera Varje
10413229 59 ml Blått Varje
10830020 59 ml Svart Varje
10530159 59 ml Gult Varje
10692479 59 ml Rött Varje
10415339 59 ml Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10799839 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 3120123
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Markera permanent marginalerna på utskurna kirurgiska prover för exakt orientering med Epredia™ Shandon™ Vävnadsmarkerande färgämnen.
  • Speciellt bindande pigment täcker vävnaden jämnt utan att penetrera vävnadsytan
  • Stör inte diagnostisk tolkning
  • Snabbtorkande och lätt att använda; minskar tidsfaktorn vid akut fryst snittning
Beställningsinformation:
Finns individuellt eller som ett kit (inkluderar en flaska vardera av svart, blå, gul, röd och grön; 50 applikatorpinnar; lagringsbas).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Flera
Produkttyp Vävnadsmärkningsfärg
Kvantitet 5 x 59 ml
Inkluderar 1 flaska vardera av blå, svart, gul, röd, grön; 50 applikatorpinnar; lagringsbas