Läs mer
Epredia™ Shandon™ Tube Occluding Clamp Hemostatic Forceps, 4,5 tum. (11,4 cm)
Handla allt Epredia ProdukterBeskrivning
- Rakt; släta käkar
- Rätt härdad, härdad och passiverad
- Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
- Mönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de bästa tillgängliga instrumenten
- Garanterat fri från defekter i material och utförande
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | Standard |
| Längd (engelska) | 16,9 cm |
| Längd (metrisk) | 17.8 cm |
| Produkttyp | Hemostatisk pincett |