Läs mer
Epredia™ Shandon™ Tube Occluding Clamp Hemostatic Forceps, 4,5 tum. (11,4 cm)
Produktkod. p-4520633 Handla allt Epredia Produkter
Längd (engelska):
7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12766587
Brand: Epredia™ 3120012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Epredia™ Shandon Tube Occluding Clamp Hemostatic Forceps finns i premium- och standardkvaliteter.
  • Rakt; släta käkar
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Mönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de bästa tillgängliga instrumenten
  • Garanterat fri från defekter i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hemostatisk pincett
Kvalitet Standard
Form Rak
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm