Läs mer
Epredia™ Xylenersättningsmedel
Produktkod. 13300125 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Volym (metrisk):
120 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
120ml
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13300125 120 ml 120ml
10056318 500 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13300125 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 1900233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 SEK
    214.07 SEK / 120ml
    Save 69.93 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använd alla rutinmässiga xylen-ersättningsmedel för clearing med Epredia™ Xylenersättningsmedel.
  • Permanent, organiskt monteringsmedium
  • Toluenbas
  • Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
  • Viskositet: Medium (120-265 cps vid 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Xylenersättning
Volym (metrisk) 120 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, isobutyl methacrylate