Läs mer
Epredia™ Xylenersättning
Produktkod. 10524305 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10524305 4 x 1 gal. Paket med 4
10128638 1 gal. 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10524305 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6764506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    1641.27 SEK / Paket med 4
    Save 533.73 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Uppnå säkrare och bekvämare bearbetning, färgning och täckglas med Epredia™ Xylenersättning.
  • Ej sensibiliserande för normal hud
  • Avdunstningshastighet liknande xylen
  • Praktiskt taget luktfritt alifatiskt —kolväte utan citrusarom
  • Luftburen exponeringsgräns tre gånger säkrare än xylen (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Xylenersättning
Kvantitet 4 x 1 gal.